3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylbenzeneboronic acid, 3,5-bis(tert-butyl)phenylboronic acid, (3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
OR350137-5G
APOSOR350137-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR350137-5G
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
MW: 234,15 g/mol
Point de fusion: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780212
Numéro CAS: 197223-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité