trans-2,5-Diméthylpipérazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350142-25G OR350142-100G OR350142-5G
APOSOR350142-25GEA 112 EUR InStock
APOSOR350142-25G APOSOR350142-100G APOSOR350142-5G
trans-2,5-Diméthylpipérazine 95%
trans-2,5-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070516
Numéro CAS: 2815-34-1
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité