3,6-Dihydroxyphtalonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dicyanohydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihydroxyphtalonitrile
3,6-Dihydroxyphtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂O₂
MW: 160,13 g/mol
Point de fusion: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001790
Numéro CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité