4-Éthoxyphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350170-100G OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR350170-100G APOSOR350170-500G
4-Éthoxyphénol
4-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C
Point de fusion: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002334
Numéro CAS: 622-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité