N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350183-100G OR350183-1KG OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA 251 EUR InStock
APOSOR350183-100G APOSOR350183-1KG APOSOR350183-500G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077075
Numéro CAS: 71989-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité