Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Hydroxyisophthalonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dicyanophenol

OR350188-5G OR350188-25G
APOSOR350188-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR350188-5G APOSOR350188-25G
5-Hydroxyisophthalonitrile
5-Hydroxyisophthalonitrile


Formule: C8H4N2O
MW: 144,1302 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11865326
Numéro CAS: 79370-78-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité