Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Isopropyl-2-méthylphénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Carvacrol

APOSOR350209-250GEA 80 EUR InStock
APOSOR350209-250G
5-Isopropyl-2-méthylphénol 98%
5-Isopropyl-2-méthylphénol


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 236…237 °C
Point de fusion: 44289 °C
Densité: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002236
Numéro CAS: 499-75-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité