Isoindoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN
Point de fusion: 255…256 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03502377
Numéro CAS: 32372-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité