1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350219-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR350219-100G
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003087
Numéro CAS: 1192-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité