2-Méthylthiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350221-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR350221-25G APOSOR350221-5G
2-Méthylthiazole 97%
2-Méthylthiazole
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28,9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053144
Numéro CAS: 3581-87-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité