Méthyldiphénylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350227-100G OR350227-500G OR350227-1KG
APOSOR350227-100GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR350227-100G APOSOR350227-500G APOSOR350227-1KG
Méthyldiphénylamine
Méthyldiphénylamine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041900
Numéro CAS: 552-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité