α-Bromo-o-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 464 EUR InStock
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xylène 98%
α-Bromo-o-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000174
Numéro CAS: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
ONU: 1701
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité