4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350255-100G OR350255-25G
APOSOR350255-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR350255-100G APOSOR350255-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464322
Numéro CAS: 41263-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité