Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350259-100G OR350259-25G OR350259-500G
APOSOR350259-100GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR350259-100G APOSOR350259-25G APOSOR350259-500G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formule: C₆H₉NO₃
Point d'ébullition: 90 °C/ 0.1mmHg
Densité: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080931
Numéro CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité