Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
OR350262-500G
APOSOR350262-500GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135989
Numéro CAS: 4928-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité