Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR350268-100G
APOSOR350268-100GEA 253 EUR InStock
APOSOR350268-100G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840484
Numéro CAS: 46004-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité