2-(Méthylthio)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
APOSOR350271-25GEA 120 EUR InStock
APOSOR350271-25G
2-(Méthylthio)phénol 98%
2-(Méthylthio)phénol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002211
Numéro CAS: 1073-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité