4-Nitrobenzophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Nitrobenzophenone
OR350288-100G OR350288-25G OR350288-500G
APOSOR350288-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR350288-100G APOSOR350288-25G APOSOR350288-500G
4-Nitrobenzophénone 97%
4-Nitrobenzophénone
Formule: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007354
Numéro CAS: 1144-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité