1-Naphthalenemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350290-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR350290-100G
1-Naphthalenemethanol
1-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004044
Numéro CAS: 4780-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité