2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
OR350306-100G
APOSOR350306-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR350306-100G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,2700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009970
Numéro CAS: 70591-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité