N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
OR350307-25G
APOSOR350307-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR350307-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Formule: C₉H₁₄N₄O₂
MW: 210,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216663
Numéro CAS: 152120-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité