(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350309-5G OR350309-1G OR350309-25G
APOSOR350309-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR350309-5G APOSOR350309-1G APOSOR350309-25G
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Benzyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₄·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038981
Numéro CAS: 6366-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité