O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 159 EUR InStock
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C/20mmHg
Point de fusion: 34…37 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321374
Numéro CAS: 6723-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité