Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
OR350313-500G
APOSOR350313-500GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR350313-500G
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013108
Numéro CAS: 24057-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité