Acide 2-propoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350317-100G OR350317-25G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 152 EUR InStock
APOSOR350317-100G APOSOR350317-25G APOSOR350317-500G
Acide 2-propoxybenzoïque
Acide 2-propoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075687
Numéro CAS: 2100-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité