Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350318-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR350318-100G
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005915
Numéro CAS: 699-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité