Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Oxo-DL-proline

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR350322-100GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR350322-100G
5-Oxo-DL-proline
5-Oxo-DL-proline


Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064322
Numéro CAS: 149-87-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité