(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 292 EUR InStock
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 147…149 °C
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077792
Numéro CAS: 17342-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité