Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350346-100G OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA 176 EUR InStock
APOSOR350346-100G APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formule: C₁₀H₈O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021625
Numéro CAS: 135-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité