5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350369-100G OR350369-25G OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR350369-100G APOSOR350369-25G APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006734
Numéro CAS: 10500-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité