2-Thiouracile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR350373-100G OR350373-25G OR350373-250G
APOSOR350373-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR350373-100G APOSOR350373-25G APOSOR350373-250G
2-Thiouracile 99%
2-Thiouracile
Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité