2-(p-Tolyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350374-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR350374-100G
2-(p-Tolyl)pyridine
2-(p-Tolyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006281
Numéro CAS: 4467-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité