Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribenzylamine

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR350375-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR350375-100G
Tribenzylamine
Tribenzylamine


Formule: N(CH₂C₆H₅)₃
MW: 287,4 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C/760mmHg
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004773
Numéro CAS: 620-40-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité