Acide 3,5,6-trichlorosalicylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
OR350376-100G OR350376-25G
APOSOR350376-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR350376-100G APOSOR350376-25G
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique 97%
Acide 3,5,6-trichlorosalicylique
Formule: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241,46 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075245
Numéro CAS: 40932-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité