Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR350379-100GEA 495 EUR InStock
APOSOR350379-100G
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile


Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001912
Numéro CAS: 13338-63-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité