3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR350386-5GEA 80 EUR InStock
APOSOR350386-5G APOSOR350386-25G
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 95%
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Point de fusion: 277…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité