4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368637
Numéro CAS: 92952-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité