1'-Acétonaphtone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3521-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3521-100G APOSOR3521-25G APOSOR3521-500G APOSOR3521-1KG APOSOR3521-250G
1'-Acétonaphtone 95%
1'-Acétonaphtone
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 301…303 °C
Point de fusion: 10,5 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004013
Numéro CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité