7-Aminoindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindole 97%
7-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 90…100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093960
Numéro CAS: 5192-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité