Methyl-6-bromopicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-bromopicolinate, Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-Bromopicolinic acid methyl ester
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203934
Numéro CAS: 26218-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité