Isoquinoléine-8-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3549-1G OR3549-5G
APOSOR3549-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR3549-1G APOSOR3549-5G
Isoquinoléine-8-amine 98%
Isoquinoléine-8-amine
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00179553
Numéro CAS: 23687-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité