6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR3552-25G
APOSOR3552-25GEA 163 EUR InStock
APOSOR3552-25G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689534
Numéro CAS: 356560-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité