2-Acetamidothiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016892
Numéro CAS: 2719-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité