2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylindoline-5-sulphonamide
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 828 EUR InStock
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214476
Numéro CAS: 99169-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité