1,3-Diméthoxy-4-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethoxynitrobenzene, 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Diméthoxy-4-nitrobenzène
1,3-Diméthoxy-4-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024210
Numéro CAS: 4920-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité