Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 343 EUR InStock
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317547
Numéro CAS: 62140-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité