2-Bromo-5-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3574-5G OR3574-1G
APOSOR3574-5GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR3574-5G APOSOR3574-1G
2-Bromo-5-méthoxypyridine
2-Bromo-5-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07781221
Numéro CAS: 105170-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité