4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3584-10GEA 335 EUR InStock
APOSOR3584-10G APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₈H₁₁N₃S
MW: 181,26 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025145
Numéro CAS: 13431-41-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité