2,5-Dichlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophénone 98%
2,5-Dichlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
MW: 251,11 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079746
Numéro CAS: 16611-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité