5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Formule: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689536
Numéro CAS: 913836-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité